Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5271-1G PC5271-5G
APOSPC5271-1GEA 72.7 EUR
APOSPC5271-1G APOSPC5271-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 99%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃BrF₃N
Peso molecolare: 250,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08532491
CAS Number: 914637-07-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III