Stampa…
Nitronium tetrafluoroborate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5270-100G PC5270-25G PC5270-5G
APOSPC5270-100GEA 745 EUR
APOSPC5270-100G APOSPC5270-25G APOSPC5270-5G
Nitronium tetrafluoroborate 96%
Nitronium tetrafluoroborate
Powerful nitrating agent
Formula: BF₄NO₂
Punto di fusione: 240 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011432
CAS Number: 13826-86-3
EINECS: 237-533-5
UN: 3260
ADR: 8,II