Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)anisole, 3-Amino-2-methoxybenzotrifluoride, 2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC5268-10G PC5268-5G PC5268-1G PC5268-25G
APOSPC5268-10GEA 373 EUR
APOSPC5268-10G APOSPC5268-5G APOSPC5268-1G APOSPC5268-25G
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
3-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Formula: C₈H₈F₃NO
Peso molecolare: 191,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08532489
CAS Number: 634187-08-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III