Stampa…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5267-1G PC5267-5G
APOSPC5267-1GEA 49.5 EUR
APOSPC5267-1G APOSPC5267-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)anisole
Formula: C₈H₆F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08532488
CAS Number: 627531-40-2
UN: 1760
ADR: 8,II