Stampa…
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
PC5266-1G PC5266-5G
APOSPC5266-1GEA 123 EUR
APOSPC5266-1G APOSPC5266-5G
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol 99%
2-Nitro-6-(trifluoromethyl)phenol
Formula: C₇H₄F₃NO₃
Peso molecolare: 207,1068 g/mol
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05155649
CAS Number: 1548-62-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III