Stampa…
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 284 EUR
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Formula: C₅F₁₁I
Punto di ebollizione: 94,4 °C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 2,06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461629
CAS Number: 638-79-9