Stampa…
Tris[(trifluoroethoxy)methane] 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tris(2,2,2-trifluoroethyl)orthoformate
PC5262-5G PC5262-1G
APOSPC5262-5GEA 401 EUR
APOSPC5262-5G APOSPC5262-1G
Tris[(trifluoroethoxy)methane] 97%
Tris[(trifluoroethoxy)methane]
Formula: C₇H₇F₉O₃
Peso molecolare: 310,12 g/mol
Punto di ebollizione: 144…146 °C
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973415
CAS Number: 58244-27-2
UN: 1993
ADR: 3,III