Stampa…
Nitronium hexafluoroantimonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nitryl hexafluoroantimonate
PC5258-100G PC5258-25G
APOSPC5258-100GEA 753 EUR
APOSPC5258-100G APOSPC5258-25G
Nitronium hexafluoroantimonate 98%
Nitronium hexafluoroantimonate
Formula: F₆NO₂Sb
Peso molecolare: 281,76 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042551
CAS Number: 17856-92-7
UN: 3260
ADR: 8,II