Stampa…

5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 2-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid

PC5255-1G PC5255-10G PC5255-5G
APOSPC5255-1GEA 75.7 EUR
APOSPC5255-1G APOSPC5255-10G APOSPC5255-5G
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
5-(Trifluoromethoxy)salicylic acid
Formula: C₈H₅F₃O₄
Peso molecolare: 222,12 g/mol
Punto di fusione: 130…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01091003
CAS Number: 129644-57-1

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR