Stampa…
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 350 EUR
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Punto di ebollizione: 81…83 °C/10mmHg
Punto di fusione: 38…40 °C
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007358
CAS Number: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
UN: 3431
ADR: 6.1,II