Stampa…
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52470-1G PC52470-5G
APOSPC52470-1GEA 0 EUR
APOSPC52470-1G APOSPC52470-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formula: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660298
CAS Number: 118754-54-4