2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52461-1G
PC52461-5G
APOSPC52461-1GEA
75.4
EUR
APOSPC52461-1G
APOSPC52461-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula:
C₈H₃Cl₂F₃O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06660297 CAS Number: 886502-90-5 |