5-Fluoropicolinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Fluoro-2-picolinic acid, 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC5246-25G
PC5246-5G
PC5246-100G
APOSPC5246-25GEA
74.2
EUR
APOSPC5246-25G
APOSPC5246-5G
APOSPC5246-100G
5-Fluoropicolinic acid 98%
5-Fluoropicolinic acid
Formula:
C₆H₄FNO₂ Peso molecolare: 141,1 g/mol Punto di fusione: 164…166 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114196 CAS Number: 107504-08-5 |