Stampa…
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC52448-1G PC52448-250MG PC52448-500MG
APOSPC52448-1GEA 512 EUR
APOSPC52448-1G APOSPC52448-250MG APOSPC52448-500MG
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid 95%
1-(Trifluoroacetyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₀F₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09908273
CAS Number: 1099017-20-5