Stampa…
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
PC5234-1G PC5234-5G
APOSPC5234-1GEA 63.8 EUR
APOSPC5234-1G APOSPC5234-5G
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate 95+%
Methyl-3-trifluoromethylbenzoylacetate
Formula: C₁₁H₉F₃O₃
Punto di ebollizione: 94…96 °C/0,2mmHg
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216522
CAS Number: 93618-66-7