Stampa…
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 2-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC52237-100G PC52237-500G PC52237-1KG
APOSPC52237-100GEA 56.8 EUR
APOSPC52237-100G APOSPC52237-500G APOSPC52237-1KG
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride 97%
α,α,α-Trifluoro-o-toluoyl chloride
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,57 g/mol
Punto di ebollizione: 84…85 °C/16mmHg
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,416 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000667
CAS Number: 312-94-7
UN: 3265
ADR: 8,II