2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC52223-1G
PC52223-250MG
APOSPC52223-1GEA
386
EUR
APOSPC52223-1G
APOSPC52223-250MG
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula:
C₁₁H₈FNO₂S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06857924 CAS Number: 879070-37-8 |