Stampa…
Bis(pentafluorophenyl)carbonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(pentafluorophenyl) Carbonate
PC5218-25G PC5218-100G PC5218-5G
APOSPC5218-25GEA 68.4 EUR
APOSPC5218-25G APOSPC5218-100G APOSPC5218-5G
Bis(pentafluorophenyl)carbonate 98%
Bis(pentafluorophenyl)carbonate
Formula: C₁₃F₁₀O₃
Peso molecolare: 394,13 g/mol
Punto di fusione: 47…51 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00368353
CAS Number: 59483-84-0