Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Difluoromethylphosphonicaciddiethylester
Formula:
C₅H₁₁F₂O₃P Punto di ebollizione: 55 °C Densità: 1,2059 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192023 CAS Number: 1478-53-1 |