1,1-Dichloro-2,2-difluoroethylene 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1,1-Dichlorodifluoroethylene
Formula:
C₂Cl₂F₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039338 CAS Number: 79-35-6 |