Difluoruro di nichel, anidro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
F₂Ni Punto di fusione: 1380 °C Densità: 4,72 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016263 CAS Number: 10028-18-9 EINECS: 233-071-3 UN: 3288 ADR: 6.1,III |