Stampa…
Methyl-3-fluoropicolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Fluoro-pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 3-fluoropyridine-2-carboxylate
PC520911-1G PC520911-5G
APOSPC520911-1GEA 159 EUR
APOSPC520911-1G APOSPC520911-5G
Methyl-3-fluoropicolinate 97%
Methyl-3-fluoropicolinate
Formula: C₇H₆FNO₂
Peso molecolare: 155,1300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659496
CAS Number: 869108-35-0