2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520910-1G
PC520910-5G
APOSPC520910-1GEA
144
EUR
APOSPC520910-1G
APOSPC520910-5G
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)-1-fluorobenzene
Formula:
C₈H₆BrF₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11845795 CAS Number: 1138444-85-5 |