Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520909-1G PC520909-5G
APOSPC520909-1GEA 201 EUR
APOSPC520909-1G APOSPC520909-5G
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine 95%
2-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine
Formula: C₇H₈F₃N₃
Peso molecolare: 191,1537 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09834983
CAS Number: 126069-70-3