Stampa…
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520908-1G PC520908-5G
APOSPC520908-1GEA 282 EUR
APOSPC520908-1G APOSPC520908-5G
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₂BrF₆N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100546
CAS Number: 1099598-05-6