Stampa…
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520906-1G PC520906-5G
APOSPC520906-1GEA 205 EUR
APOSPC520906-1G APOSPC520906-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
Formula: C₇H₃ClF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226641
CAS Number: 1099597-77-9