Stampa…
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520903-1G PC520903-5G
APOSPC520903-1GEA 171 EUR
APOSPC520903-1G APOSPC520903-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂ClF₄N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100544
CAS Number: 72587-20-3