Stampa…
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanamine
PC520880-1G PC520880-5G
APOSPC520880-1GEA 277 EUR
APOSPC520880-1G APOSPC520880-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formula: C₇H₁₂F₃N
Peso molecolare: 167,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09040573
CAS Number: 58665-70-6