Stampa…
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520816-1G PC520816-500MG PC520816-5G
APOSPC520816-1GEA 228 EUR
APOSPC520816-1G APOSPC520816-500MG APOSPC520816-5G
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₃F₇
Peso molecolare: 232,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226555
CAS Number: 1099597-20-2
UN: 1993
ADR: 3,III