Stampa…
1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520801-10G PC520801-1G PC520801-5G
APOSPC520801-10GEA 1390 EUR
APOSPC520801-10G APOSPC520801-1G APOSPC520801-5G
1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene
Formula: C₈H₅F₄NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18384827
CAS Number: 1262413-56-8