4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520795-1G
PC520795-5G
APOSPC520795-1GEA
292
EUR
APOSPC520795-1G
APOSPC520795-5G
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₅ClF₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11226523 CAS Number: 1099598-24-9 |