Stampa…
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520793-1G PC520793-5G
APOSPC520793-1GEA 187 EUR
APOSPC520793-1G APOSPC520793-5G
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆ClF₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226661
CAS Number: 74483-48-0