2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520791-10G
PC520791-1G
PC520791-5G
APOSPC520791-10GEA
815
EUR
APOSPC520791-10G
APOSPC520791-1G
APOSPC520791-5G
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine
Formula:
C₆H₄Cl₂FNO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04972782 CAS Number: 820224-51-9 |