2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520790-10G
PC520790-1G
PC520790-5G
APOSPC520790-10GEA
989
EUR
APOSPC520790-10G
APOSPC520790-1G
APOSPC520790-5G
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride
Formula:
C₈H₉ClF₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00971700 CAS Number: 13652-09-0 |