Stampa…
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520779-1G PC520779-250MG
APOSPC520779-1GEA 686 EUR
APOSPC520779-1G APOSPC520779-250MG
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₅H₉ClF₃NO
Punto di fusione: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23381937
CAS Number: 1246466-85-2