2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520760-10G
PC520760-1G
PC520760-5G
APOSPC520760-10GEA
1470
EUR
APOSPC520760-10G
APOSPC520760-1G
APOSPC520760-5G
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine 95%
2,6-Dichloro-3-(difluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₃Cl₂F₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22199294 CAS Number: 1374659-26-3 |