Stampa…
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₆BFO₃
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09953731
CAS Number: 1256355-30-2