Stampa…
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520759-250MG PC520759-500MG
APOSPC520759-250MGEA 558 EUR
APOSPC520759-250MG APOSPC520759-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-5-fluoropyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199309
CAS Number: 1374659-31-0