Stampa…
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520758-1G PC520758-500MG PC520758-5G
APOSPC520758-1GEA 492 EUR
APOSPC520758-1G APOSPC520758-500MG APOSPC520758-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrClF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199311
CAS Number: 71702-02-8