3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520755-10G
PC520755-1G
PC520755-5G
APOSPC520755-10GEA
1630
EUR
APOSPC520755-10G
APOSPC520755-1G
APOSPC520755-5G
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₄ClF₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22124921 CAS Number: 1374659-44-5 |