Stampa…
A-967079 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (1E,3E)-1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-1-penten-3-one oxime, A 967079
PC520753-100MG PC520753-250MG PC520753-500MG
APOSPC520753-100MGEA 413 EUR
APOSPC520753-100MG APOSPC520753-250MG APOSPC520753-500MG
A-967079 95%
A-967079
Formula: C₁₂H₁₄FNO
Peso molecolare: 207.244 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20488058
CAS Number: 1170613-55-4