Stampa…
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520746-250MG PC520746-500MG
APOSPC520746-250MGEA 792 EUR
APOSPC520746-250MG APOSPC520746-500MG
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₈ClF₂NO₂S
Peso molecolare: 219,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18917106
CAS Number: 1224929-81-0