Stampa…
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520742-1G PC520742-500MG PC520742-5G
APOSPC520742-1GEA 361 EUR
APOSPC520742-1G APOSPC520742-500MG APOSPC520742-5G
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18434522
CAS Number: 156021-07-7