2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520740-10G
PC520740-1G
PC520740-5G
APOSPC520740-10GEA
1400
EUR
APOSPC520740-10G
APOSPC520740-1G
APOSPC520740-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₅F₄NO₂ Peso molecolare: 223,13 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18384835 CAS Number: 1262412-94-1 |