Stampa…
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520738-1G PC520738-5G
APOSPC520738-1GEA 350 EUR
APOSPC520738-1G APOSPC520738-5G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18257232
CAS Number: 114468-05-2