Stampa…
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520736-1G PC520736-5G
APOSPC520736-1GEA 361 EUR
APOSPC520736-1G APOSPC520736-5G
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16875638
CAS Number: 1211520-77-2