Stampa…
6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520731-10G PC520731-1G PC520731-5G
APOSPC520731-10GEA 1160 EUR
APOSPC520731-10G APOSPC520731-1G APOSPC520731-5G
6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
6-Chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658595
CAS Number: 52200-53-0