Stampa…
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520728-1G PC520728-5G
APOSPC520728-1GEA 396 EUR
APOSPC520728-1G APOSPC520728-5G
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16658727
CAS Number: 1201675-01-5