Stampa…
2-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520725-25G PC520725-5G
APOSPC520725-25GEA 745 EUR
APOSPC520725-25G APOSPC520725-5G
2-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
2-Chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
Peso molecolare: 181,60 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140178
CAS Number: 124467-23-8