Stampa…
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC520720-10G PC520720-1G PC520720-5G
APOSPC520720-10GEA 975 EUR
APOSPC520720-10G APOSPC520720-1G APOSPC520720-5G
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester
Formula: C₉H₈F₂O₂
Peso molecolare: 186.16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16140192
CAS Number: 1018678-48-2